주요 문서
02336
Millipore
PALCAM Listeria Selective Supplement according to Van Netten et al.
suitable for microbiology
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41171614
NACRES:
NA.85
Agency
according to GB 4789.30-2016
Quality Level
무균
sterile
형태
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
저장 온도
2-8°C
적합성
Listeria spp.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
An antimicrobial supplement recommended for the selective isolation and identification of Listeria monocytogenes.
성분
(per vial, sufficient for 500 mL medium)
Polymyxin B sulfate 50000 IU
Ceftazidime 10.0 mg
Acriflavine hydrochloride 2.5 mg
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)