문서
02399
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-D-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Fmoc-N-methyl-D-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H23NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
401.45
Beilstein:
8441627
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
형태
powder or crystals
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
색상
colorless to white
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN([C@H](Cc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H23NO4/c1-26(23(24(27)28)15-17-9-3-2-4-10-17)25(29)30-16-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h2-14,22-23H,15-16H2,1H3,(H,27,28)/t23-/m1/s1
InChI key
GBROUWPNYVBLFO-HSZRJFAPSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)