주요 문서
03811
Supelco
α-HCH-d6
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
α-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane-d6, α-BHC-d6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6D6Cl6
CAS Number:
Molecular Weight:
296.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
동위원소 순도
≥99 atom % D
제품 라인
PESTANAL®
분석
≥98.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
mp
159-160 °C
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H][C@]1(Cl)[C@]([2H])(Cl)[C@]([2H])(Cl)[C@@]([2H])(Cl)[C@@]([2H])(Cl)[C@]1([2H])Cl
InChI
1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
JLYXXMFPNIAWKQ-NXPQFDGTSA-N
관련 카테고리
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)