주요 문서
09171
Supelco
mono-(2-Ethyl-5-hydroxyhexyl) phthalate, mixture of diastereomers
analytical standard
동의어(들):
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1-(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) ester, Phthalic acid mono-(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H22O5
CAS Number:
Molecular Weight:
294.34
Beilstein:
9208635
MDL number:
UNSPSC 코드:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC(CC)CCC(C)O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
InChI
1S/C16H22O5/c1-3-12(9-8-11(2)17)10-21-16(20)14-7-5-4-6-13(14)15(18)19/h4-7,11-12,17H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19)
InChI key
RYPQSGURZSTFSX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)