문서
192457
Sigma-Aldrich
Cyclohexanone 2,4-dinitrophenylhydrazone
≥99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H10[=NNHC6H3(NO2)2]
CAS Number:
Molecular Weight:
278.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
분석
≥99%
형태
powder or crystals
mp
159-160 °C (lit.)
solubility
chloroform: 25 mg/mL, clear, orange
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C2\CCCCC2)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H14N4O4/c17-15(18)10-6-7-11(12(8-10)16(19)20)14-13-9-4-2-1-3-5-9/h6-8,14H,1-5H2
InChI key
QLWXZRVOHCYKKK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Useful standard for elemental analysis
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)