제품명
Amberlyst® 15 hydrogen form, dry
vapor pressure
17 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
양식
beads
품질
dry
파라미터
120 °C max. temp.
수분
≤1.6%
기술
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
기질 활성군
sulfonic acid functional group
입자 크기
<300 μm
작동 pH
0-14
용량
1.7 meq/mL by wetted bed volume
4.7 meq/g by dry weight
분리 기술
cation exchange
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c2c(cccc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
InChI key
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
화학적/생리학적 저항성
hexane 10-15; toluene 10-15; ethylene dichloride 15-20; ethylene acetate 30-40; 95% ethylene alcohol 60-70; water 60-70.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Research spans transition-metal catalysis, boron chemistry, organocatalysis, multicomponent reactions, and sustainable methods.