주요 문서
32594
Supelco
Cambendazole-d7
VETRANAL®, analytical standard
동의어(들):
Isopropyl-d7 2-(4-thiazolyl)-5-benzimidazolecarbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14D7H7N4O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
309.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
VETRANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
형식
neat
질량 이동
M+7
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(OC(=O)Nc1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cscn3)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C14H14N4O2S/c1-8(2)20-14(19)16-9-3-4-10-11(5-9)18-13(17-10)12-6-21-7-15-12/h3-8H,1-2H3,(H,16,19)(H,17,18)/i1D3,2D3,8D
InChI key
QZWHWHNCPFEXLL-UNAVHCQLSA-N
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)