주요 문서
32666
Supelco
Melamine-13C3
VETRANAL®, analytical standard
동의어(들):
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-13C3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3H6N6
CAS Number:
Molecular Weight:
129.10
Beilstein:
11316300
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
VETRANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
mp
>300 °C
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
형식
neat
질량 이동
M+3
SMILES string
N[13c]1n[13c](N)n[13c](N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
InChI key
JDSHMPZPIAZGSV-VMIGTVKRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Melamine-13C3 may be used as an analytical standard for the determination of melamine in milk powder samples by liquid chromatography-electrospray ionization-isotope dilution mass spectrometry (LC-ESI-IDMS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
표적 기관
Urinary tract
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
572.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
300 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The effects of isotope-labeled analogs on the LC-IDMS measurement by comparison of ESI responses and matrix effect of melamine, 13C3-melamine, 13C3 + 15N3-melamine, and 15N3-melamine.
Li XQ, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 409(12), 3233-3243 (2017)