추천 제품
Grade
ACS reagent
Quality Level
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
grade
puriss. p.a.
분석
99.5-100.5% (calc. on anhydrous substance)
99.5-102%
형태
solid
불순물
≤0.005% insolubles in water
≤2 ppm heavy metals (as Pb)
7.5-9.0% water (Karl Fischer)
무기 잔류물
≤0.01% (as SO4)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
oxalate (C2O42-): ≤50 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
양이온 미량물
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤3 ppm
Pb: ≤2 ppm
Zn: ≤5 mg/kg
적합성
complies for appearance of solution
complies for reaction against H2SO4
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
345.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
173.9 °C - closed cup