주요 문서
33892
Supelco
T-2 Toxin-13C24 solution
~25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
동의어(들):
Fully 13C-labelled T-2 Toxin, U-[13C24] - T-2 Toxin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C24H34O9
Molecular Weight:
490.35
EC Number:
UNSPSC 코드:
85151701
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
~25 μg/mL in acetonitrile
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
형식
single component solution
일반 설명
T-2 Toxin-13C24 is the 13C isotope-labelled analog of mycotoxin, T-2 Toxin
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
분석 메모
purity : ≥97.0% (HPLC)
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1