주요 문서
34196
Supelco
Dimetridazol-d3
analytical standard
동의어(들):
2-Methyl-1-(methyl-d3)-5-nitro-1H-imidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5D3H4N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
144.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
clinical testing
형식
neat
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])n1c(C)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H7N3O2/c1-4-6-3-5(7(4)2)8(9)10/h3H,1-2H3/i2D3
InChI key
IBXPYPUJPLLOIN-BMSJAHLVSA-N
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)