추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
100 μg/mL in acetonitrile
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
형식
single component solution
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(Cl)[C@]2(Cl)[C@@H]3[C@@H]4C[C@@H](C=C4)[C@@H]3[C@@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C12H8Cl6/c13-8-9(14)11(16)7-5-2-1-4(3-5)6(7)10(8,15)12(11,17)18/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6+,7-,10+,11-
InChI key
QBYJBZPUGVGKQQ-SJJAEHHWSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
42.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
6.0 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.