주요 문서
38595
Supelco
α-(4-Chlorophenyl)-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-pyridineacetonitrile hydrochloride
pharmaceutical impurity standard
동의어(들):
Chlorpheniramine impurity D (PhEur), (2RS)-2-(4-Chlorophenyl)-4-dimethylamino-2-(2-pyridyl)butyronitril hydrochloride, Chlorpheniramine nitrile hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H18ClN3 · HCl
Molecular Weight:
336.26
Beilstein:
268419
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Quality Level
API family
chlorpheniramine
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤1.0% water
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
ClC(C=C1)=CC=C1C(CCN(C)C)(C#N)C2=NC=CC=C2.Cl
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)