주요 문서
391506
Sigma-Aldrich
1,1′-Dioctadecyl-4,4′-bipyridinium dibromide
97%
동의어(들):
Octadecyl viologen dibromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C46H82Br2N2
CAS Number:
Molecular Weight:
822.96
Beilstein:
6468042
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
분석
97%
양식
solid
mp
210-220 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Br-].[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)cc2
InChI
1S/C46H82N2.2BrH/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-39-47-41-35-45(36-42-47)46-37-43-48(44-38-46)40-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h35-38,41-44H,3-34,39-40H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
YDYWCRSQIYYNGG-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)