주요 문서
39643
Millipore
Burkholderia cepacia Selective Supplement
suitable for microbiology
동의어(들):
BCSA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41171614
NACRES:
NA.74
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
응용 분야
microbiology
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Selective supplement for the isolation of Burkholderia cepacia in industrial samples
성분
Composition (g/vial):
Polymixin B Sulphate 300,000 IU
Gentamicin 5.00 mg
Vancomycin 1.25 mg
제조 메모
Directions:
Reconstitute the vial with 6 ml of steril distilled water in aseptic conditions and add it to 500 ml of sterilized BCSA Agar base cooled to room temperature.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)