주요 문서
45314
Supelco
Thiofanox
PESTANAL®, analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H18N2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
218.32
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
CNC(ON=C(C(C)(C)C)CSC)=O
InChI
1S/C9H18N2O2S/c1-9(2,3)7(6-14-5)11-8(12)13-10-4/h10H,6H2,1-5H3/b11-7+
InChI key
AGBTZYDUBVIKEZ-YRNVUSSQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
212.0 °F
Flash Point (°C)
> 100 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Anticholinesterase effects of carbamate insecticide thiofanox and its metabolites in rats.
B H Chin et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 28(6), 1327-1330 (1980-11-01)
Metabolism of carbamate insecticide thiofanox in rats.
B H Chin et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 28(6), 1085-1090 (1980-11-01)