주요 문서
45811
Supelco
Ethiofencarb-sulfoxide
PESTANAL®, analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H15NO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
241.31
Beilstein:
1978450
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCS(=O)Cc1ccccc1OC(=O)NC
InChI
1S/C11H15NO3S/c1-3-16(14)8-9-6-4-5-7-10(9)15-11(13)12-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
OMOLDRXZKFFGJI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)