추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
설명
mixture of diastereomers A and B
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
CC(C)(C)C(O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)n2cncn2
InChI
1S/C14H18ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,12-13,19H,1-3H3
InChI key
BAZVSMNPJJMILC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Honey by supercritical fluid extraction (SFE) followed by capillary gas chromatography (GC) combined with electron-capture detection (ECD) as well as GC with mass spectrometry (MS) in selected ion monitoring mode (SIM).
- Cereals and dry animal feed by GC equipped with triple quadrupole tandem mass spectrometry (MS/MS).
- Plant foodstuffs by GC-ECD, GC with nitrogen phosphorus detector (NPD) and electron impact ionization (EI) GC-MS.
- Apple juice by matrix solid-phase dispersion (MSPD) with GC-MS detection.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Chromatograms
application for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.