Key Documents
63032
Sigma-Aldrich
Magnesium carbonate basic
tested according to Ph. Eur., heavy
동의어(들):
Magnesii subcarbonas ponderosus, Magnesium hydroxide carbonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
MgCO3
CAS Number:
Molecular Weight:
84.31
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Quality Level
SMILES string
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChI key
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1