주요 문서
72986
Supelco
Micro particles based on polystyrene
size: 10 μm
동의어(들):
Latex beads from PS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12190000
NACRES:
NA.21
Quality Level
형태
aqueous suspension
교차
2 % cross-linked
농도
10% (solids)
입자 크기
10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
density
1.05 g/cm3
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)