주요 문서
74767
Supelco
Cyhalothrin
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H19ClF3NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
449.85
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
분석
≥98.0% (mixture of 4 isomers, HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤1.0% water
mp
48-54 °C
형식
neat
SMILES string
FC(F)(F)\C(=C\C1C(C1C(=O)OC(c2cc(ccc2)Oc3ccccc3)C#N)(C)C)\Cl
InChI
1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/b19-12-
InChI key
ZXQYGBMAQZUVMI-UNOMPAQXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3
프로토콜
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.