추천 제품
AC/DC 입력
100 - 200 V AC, 50 - 60 Hz
제조업체/상표
BioControl
기술
PCR: suitable
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with GDS Rotor-Gene®
저장 온도
room temp
일반 설명
GDS RG Power Cord is the accessory of the Assurance® Rotor-Gene® Q thermocycler. Assurance® GDS is an automated nucleic acid amplification system for the detection of pathogenic organisms in foods, ingredients, and environmental samples. The Great Britain power cord connector with 100 - 240 V, and 50-60 Hz enables efficient functioning of the GDS system.
애플리케이션
GDS RG Power Cord is used to power the GDS Rotor-Gene® Q Thermocycler which is used for the detection of pathogenic organisms in foods, ingredients, and environmental samples.
법적 정보
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.