주요 문서
78475
Sigma-Aldrich
Xylene Substitute
purum p.a., for microscopy
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.22
Grade
for microscopy
Quality Level
grade
purum p.a.
형태
liquid
불순물
≤0.1% aromatic compounds (as benzene) (UV)
refractive index
n20/D 1.420
density
0.75 g/mL at 20 °C
애플리케이션
Non-aromatic solvent mixture of saturated aliphatic hydrocarbons (C9-C11)
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
<-40.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
< -40 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)