791725
Citric acid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.5%
동의어(들):
2-Hydroxy-propane-1,2,3-tricarboxylic acid
About This Item
추천 제품
Grade
ACS reagent
anhydrous
Quality Level
제품 라인
Redi-Dri™
분석
≥99.5%
양식
crystals
품질
free-flowing
expl. lim.
8 %, 65 °F
불순물
Substances carbonizable by hot sulfuric acid, passes test
무기 잔류물
≤0.02%
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.003%)
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
양이온 미량물
Fe: ≤3 ppm
Pb: ≤2 ppm
작용기
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
이미 열람한 고객
문서
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.