추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
광학 활성
[α]20/D +51±2°, neat
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥98:2 (GC)
autoignition temp.
491 °F
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
density
0.858 g/mL at 20 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChI key
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
91.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
33 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.