주요 문서
81612
Supelco
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 77,000
동의어(들):
Poly(sodium styrenesulfonate)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
for GPC
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
분자량
Mp ~82800
Mw ~77400
기술
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.1
형식
neat
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)