81806
Sodium 1-propanesulfonate monohydrate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, 98.0-102.0% (T)
동의어(들):
1-Propanesulfonic acid sodium salt monohydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2SO3Na · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
164.16
Beilstein:
3714817
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
추천 제품
설명
anionic
Quality Level
분석
98.0-102.0% (T)
양식
powder
품질
LiChropur™
분자량
164.16 g/mol
기술
ion pair chromatography: suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
λ
10 % in H2O
UV 흡수
λ: 210 nm Amax: 0.15
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
적합성
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES string
O.[Na+].CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H8O3S.Na.H2O/c1-2-3-7(4,5)6;;/h2-3H2,1H3,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
QBQVXXQXZXDEHE-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.