추천 제품
vapor density
2.55 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
2.4 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
분석
≥99.5% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
955 °F
expl. lim.
12.1 %
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
n20/D 1.386
bp
141 °C (lit.)
mp
−24-−23 °C (lit.)
solubility
organic solvents: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
density
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
양이온 미량물
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
작용기
carboxylic acid
SMILES string
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChI key
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
129.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter