주요 문서
90007
Supelco
Glyphosate-2-13C
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
N-(Phosphonomethyl)glycine-2-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO2C13CH2NHCH2PO(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
170.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
분석
≥98.5% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤0.5% water
mp
230 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
질량 이동
M+1
SMILES string
OC(=O)[13CH2]NCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1
InChI key
XDDAORKBJWWYJS-OUBTZVSYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
13C enrichment ≥98.5 atom% based upon labeld precursor
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3
문서
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.