주요 문서
918679
Sigma-Aldrich
Guaiacylglycerol-β-guaiacyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H20O6
CAS Number:
Molecular Weight:
320.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.22
형태
powder
Quality Level
작용기
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C17H20O6/c1-21-13-5-3-4-6-14(13)23-16(10-18)17(20)11-7-8-12(19)15(9-11)22-2/h3-9,16-20H,10H2,1-2H3
InChI key
PPZSOILKWHVNNS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)