주요 문서
918911
Sigma-Aldrich
4-Methyl-4-mercaptopentan-2-one
≥95.0%
동의어(들):
4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12OS
CAS Number:
Molecular Weight:
132.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352105
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0%
양식
liquid
작용기
ketone
thiol
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)CC(C)(C)S
InChI
1S/C6H12OS/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
InChI key
QRNZMFDCKKEPSX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
129.2 °F
Flash Point (°C)
54 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)