주요 문서
92939
Supelco
4-Methylaminoantipyrine hydrochloride
analytical standard
동의어(들):
1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-(methylamino)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one monohydrochloride, N-Methylaminophenazone, Noramidopyrine hydrochloride, Noraminopyrine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H15N3O · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
253.73
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
95.0-105.0% (AT)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
형식
neat
SMILES string
O=C1C(NC)=C(C)N(C)N1C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C12H15N3O.ClH/c1-9-11(13-2)12(16)15(14(9)3)10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,13H,1-3H3;1H
InChI key
NNONRTWOIVTAHL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)