주요 문서
95754
Sigma-Aldrich
Polysorbate 60
tested according to Ph. Eur.
동의어(들):
Polysorbatum 60
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161900
NACRES:
NA.21
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Quality Level
설명
non-ionic
양식
liquid
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)