주요 문서
BCR723
Road dust (trace elements)
BCR®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
environmental
형식
neat
분석 메모
For more information please see:
BCR723
문헌인용
Platinum-group element concentrations in BCR-723
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Ross A Sutherland
Analytica chimica acta, 582(2), 201-207 (2007-03-28)
BCR-723 is the only environmental certified reference material for platinum-group elements (PGEs) Pt, Pd and Rh. It has been an integral component of quality control/quality assurance procedures in environmental laboratories measuring PGEs, since 2001. Here, we present an extensive quantitative