BP617
Aspirin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
동의어(들):
Acetylsalicylic acid, 2-Acetoxybenzoic acid, O-Acetylsalicylic acid, ASA, Aspirin
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
aspirin
양식
crystalline
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
BP
mp
134-136 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI key
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Also used in monographs such as:
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
482.0 °F
Flash Point (°C)
250 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Explore our extensive catalogue of 700+ BP chemical reference substances for precise qualitative and quantitative testing in accordance with British Pharmacopeia compendial monographs.