Key Documents
CLNSED2
Supelco
Clean Sediment #2
pkg of 100 g
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 100 g
제조업체/상표
RTC CLNSED-2-100
기질
soil
응용 분야
environmental
형식
matrix material
저장 온도
2-30°C
기타 정보
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)