Key Documents
CRMUPPLU
Pour Point Standard
IP15, ASTM D97, ISO 3016, BS 2000, Pt 15
동의어(들):
IP15, ASTM D97, Pt 15 Pour Point Standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Agency
according to ASTM® D97
according to BS 2000
according to ISO 3016
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
bp
175-270 °C
mp
-58 °C
응용 분야
petroleum
형식
mixture
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
168.8 °F
Flash Point (°C)
76 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)