주요 문서
D2679
Supelco
o-Dianisidine dihydrochloride
vial of 5 mg
동의어(들):
o-Dianisidine reagent
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12164500
NACRES:
NA.84
양식
solid
Quality Level
포장
vial of 5 mg
기술
photometry: suitable
응용 분야
food and beverages
general analytical
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Inidcator substrate for the quantitative determination of glucose in food and other materials utilizing the glucose oxidase-peroxidase-o-dianisidine enzymatic assay.
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)