생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
crystalline
저장 조건
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. )
기술
activity assay: suitable
co-immunoprecipitation (co-IP): suitable
immunoblotting: suitable
색상
white to faint yellow
bp
210 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
163.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
72.9 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)