주요 문서
ERMAE640
Mercury 202Hg (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
동위원소 순도
 202Hg
제조업체/상표
JRC
형식
neat
분석 메모
For more information please see:
ERMAE640
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)