추천 제품
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
저항도
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
matrix material
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Certified for the element content in electrolytic copper.
ERM-EB075B_cert
ERM-EB075_report
ERM-EB075_origin
ERM-EB075B_cert
ERM-EB075_report
ERM-EB075_origin
분석 메모
For more information please see:
ERMEB075B
ERMEB075B
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.