주요 문서
F2256
Sigma-Aldrich
Fast Red RC Salt
Powder
동의어(들):
2-Amino-4-chloroanisole diazotated zinc chloride complex, 5-Chloro-2-methoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt, Diazo Fast Red RC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6Cl2N2O · 0.5ZnCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
273.19
색상 지수 번호:
37120
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
제품명
Fast Red RC Salt,
양식
powder
Quality Level
구성
Dye content, ~20%
색상
faint yellow to yellow
solubility
water: 1 mg/mL
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1ccc(Cl)cc1[N+]#N.COc2ccc(Cl)cc2[N+]#N
InChI
1S/2C7H6ClN2O.4ClH.Zn/c2*1-11-7-3-2-5(8)4-6(7)10-9;;;;;/h2*2-4H,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI key
YHUGASVQWCSKGW-UHFFFAOYSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)