추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
leuprorelin
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
[nH]1cncc1C[C@H](NC(=O)C6NC(=O)CC6)C(=O)N[C@@H](Cc4c5c([nH]c4)cccc5)C(=O)NC(CO)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(cc3)O)C(=O)N[C@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)NCC.OC(=O)C
InChI
1S/C57H80N16O12.C2H4O2/c1-6-61-53(82)44-14-10-22-73(44)56(85)39(13-9-21-62-57(58)59)66-54(83)46(30(2)3)72-55(84)47(31(4)5)71-51(80)40(23-32-15-17-35(75)18-16-32)67-52(81)43(28-74)70-49(78)41(24-33-26-63-37-12-8-7-11-36(33)37)68-50(79)42(25-34-27-60-29-64-34)69-48(77)38-19-20-45(76)65-38;1-2(3)4/h7-8,11-12,15-18,26-27,29-31,38-44,46-47,63,74-75H,6,9-10,13-14,19-25,28H2,1-5H3,(H,60,64)(H,61,82)(H,65,76)(H,66,83)(H,67,81)(H,68,79)(H,69,77)(H,70,78)(H,71,80)(H,72,84)(H4,58,59,62);1H3,(H,3,4)/t38?,39-,40-,41-,42-,43?,44-,46-,47+;/m0./s1
InChI key
ATCUBNJYGKGZGL-GZROYGCLSA-N
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
It is a synthetic nonapeptide analogue of the hypothalamic peptide, gonadorelin. It is obtained by chemical synthesis and is available as an acetate.
애플리케이션
Established for the preparation of reference solutions (a) in the assay and testing of related substances of leuprorelin using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monograph 1442 of European Pharmacopeia.
포장
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.