주요 문서
NIST1083
Wear-metals in lubricating oil
NIST® SRM® 1083
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.24
Quality Level
형태
liquid
포장
pkg of 150 mL
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)