추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
포장
pkg of 1 g
제조업체/상표
NIST®
density
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
SMILES string
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Strontium carbonate standard reference material (SRM) is intended for use as a reference material for isotopic values, used to calibrate mass spectrometers.
특징 및 장점
- Available with a certified values for the absolute strontium isotopic abundance ratios and the atom fractions of 88Sr, 87Sr, 86Sr and 84Sr.
- The NIST certificate is provided with maintenance, storage, and handling instructions.
기타 정보
Certified for the analytes listed below.
Strontium (88Sr, 87Sr, 86Sr, 84Sr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Strontium (88Sr, 87Sr, 86Sr, 84Sr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.