추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to BP 1028
traceable to Ph. Eur. P2400000
traceable to USP 1547007
API family
polymyxin
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 500 mg
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.N1CCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C1=O)CCO)CCN)CCN)CC(C)C)Cc2ccccc2)CCN)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC=O)CCN)CCO)CCN
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
InChI key
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객