추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
vapor density
3.04 (vs air)
vapor pressure
0.43 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
824 °F
expl. lim.
10 %
포장
pkg of 500MG
refractive index
n20/D 1.398 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−6-−3 °C (lit.)
density
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
161.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
72 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.