PHR8714
Haloperidol Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
동의어(들):
4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(2-fluorophenyl)butan-1-one, (±)-4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(2-fluorophenyl)butan-1-one, Haloperidol Impurity B (PhEur)
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001517
traceable to USP 1303024
API family
haloperidol
양식
powder
포장
pkg of 25 mg
응용 분야
pharmaceutical
InChI
1S/C21H23ClFNO2/c22-17-9-7-16(8-10-17)21(26)11-14-24(15-12-21)13-3-6-20(25)18-4-1-2-5-19(18)23/h1-2,4-5,7-10,26H,3,6,11-15H2
InChI key
URVMQMKGIVIILI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable