애플리케이션
Sila13COgen is a silanecarboxylic acid whose decomposition is used as a source of CO.
Learn more about CO releasing molecules from Prof. Skrydstrup
SilaCOgen can be used with COware Platform
Learn more about CO releasing molecules from Prof. Skrydstrup
SilaCOgen can be used with COware Platform
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.