설명
non-ionic
Quality Level
분석
≥58%
형태
viscous liquid
분자량
micellar avg mol wt 79.000
average mol wt 1310
구성
Oleic acid, ≥58.0% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
환경친화적 대안 제품 특성
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
0.012 mM (20-25°C)
점도
300—500 cP(25 °C)
전이 온도
cloud point 65 °C
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow
density
1.064 g/cm3
HLB
15.0
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.